Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bismut(III)bromid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

447770250 447771000
ACRO447770250EA 72.4 EUR InStock
ACRO447770250 ACRO447771000
Bismut(III)bromid 97%
Bismut(III)bromid


Formel: BiBr₃
Siedepunkt: 278 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 218 °C
Dichte: 5,72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014195
CAS-Nummer: 7787-58-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals
Melting point 218 to 220°C
Assay 96 to 103 % (Bi)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge