Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

448240050 448240250
ACRO448240050EA 85.9 EUR InStock
ACRO448240050 ACRO448240250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid


Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Siedepunkt: 160…168 °C
Melting Pt: 45…52 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00076903
CAS-Nummer: 27219-07-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge