Picolinamidin Hydrochlorid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
448610050
ACRO448610050EA 131 EUR InStock
ACRO448610050
Picolinamidin Hydrochlorid 97%
Picolinamidin Hydrochlorid
Formel: C₆H₈ClN₃
MW: 157.60 g/mol
Melting Pt: 146…148 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052271
CAS-Nummer: 51285-26-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge