4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
448700100
ACRO448700100EA 529 EUR InStock
ACRO448700100
4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran 97%
4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₆H₁₁IO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410724
CAS-Nummer: 101691-94-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge