2-Methyl-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
448720010
ACRO448720010EA 410 EUR InStock
ACRO448720010
2-Methyl-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%
2-Methyl-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219.09 g/mol
Melting Pt: 66…71 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08061590
CAS-Nummer: 660867-80-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 70 °C
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge