Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Dimethoxyanilin 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

448790010 448790050
ACRO448790010EA 89.4 EUR InStock
ACRO448790010 ACRO448790050
2,6-Dimethoxyanilin 96%
2,6-Dimethoxyanilin


Formel: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.18 g/mol
Melting Pt: 76…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053934
CAS-Nummer: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge