Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Dibromnaphthalin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


449340010 449340050 449340250
ACRO449340010EA 54.6 EUR InStock
ACRO449340010 ACRO449340050 ACRO449340250
2,6-Dibromnaphthalin 99%
2,6-Dibromonaphthalene


Formel: C₁₀H₆Br₂
MW: 285.97 g/mol
Melting Pt: 162…167 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01026462
CAS-Nummer: 13720-06-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 167 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge