Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

449360100 449360500
ACRO449360100EA 109 EUR InStock
ACRO449360100 ACRO449360500
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon 97%
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon


Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6
Melting Pt: 27…30 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00238557
CAS-Nummer: 6921-66-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge