2-Chinolincarbonitril 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
449580010 449580050
ACRO449580010EA 55.8 EUR InStock
ACRO449580010 ACRO449580050
2-Chinolincarbonitril 97%
2-Chinolincarbonitril
Formel: C₁₀H₆N₂
Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 93…95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134341
CAS-Nummer: 1436-43-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge