Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Phenyl-1-butin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

449770050 449770250
ACRO449770050EA 102 EUR InStock
ACRO449770050 ACRO449770250
4-Phenyl-1-butin 97%
4-Phenyl-1-butin


Formel: C₁₀H₁₀
Siedepunkt: 190 °C
Dichte: 0,926 g/cm³
Flash-Pt: 66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041667
CAS-Nummer: 16520-62-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge