Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,5-Difluor-o-phenylendiamin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

449810010 449810050 449810250
ACRO449810010EA 51.3 EUR InStock
ACRO449810010 ACRO449810050 ACRO449810250
4,5-Difluor-o-phenylendiamin 97%
4,5-Difluor-o-phenylendiamin


Formel: C₆H₆F₂N₂
Melting Pt: 132 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061131
CAS-Nummer: 76179-40-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to red-brown Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge