5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
450020010
ACRO450020010EA 369 EUR InStock
ACRO450020010
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 97%
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059268
CAS-Nummer: 230301-11-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge