Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

450080010 450080050
ACRO450080010EA 49.6 EUR InStock
ACRO450080010 ACRO450080050
3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid 98%
3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid


Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6100 g/mol
Melting Pt: 144…146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318123
CAS-Nummer: 3964-54-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 146 °C
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge