Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,4'-Methylenbis(2-methylcyclohexanamin) (Gemisch von Isomeren) Gemisch aus Isomeren 99% (Isomergemisch)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

450240010 450242500
ACRO450240010EA 256 EUR InStock
ACRO450240010 ACRO450242500
4,4'-Methylenbis(2-methylcyclohexanamin) (Gemisch von Isomeren) Gemisch aus Isomeren 99% (Isomergemisch)
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers)


Formel: C₁₅H₃₀N₂
Siedepunkt: 93…100 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,94 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075535
CAS-Nummer: 6864-37-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge