Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

451460100
ACRO451460100EA 611 EUR InStock
ACRO451460100
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine 97%
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine


Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (20 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05022430
CAS-Nummer: 7149-42-0
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge