3-Pyridinsulfonylchloridhydrochlorid 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
451480050
ACRO451480050EA 198 EUR InStock
ACRO451480050
3-Pyridinsulfonylchloridhydrochlorid 95%
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride
Formel: C5H5Cl2NO2S
Melting Pt: 144…145 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04035552
CAS-Nummer: 42899-76-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 % as diethylsulfonamide
Elemental Analysis 6.15 to 6.94 % (N)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge