Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Nitro-1H-pyrazol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

451680050 451680250
ACRO451680050EA 99.3 EUR InStock
ACRO451680050 ACRO451680250
3-Nitro-1H-pyrazol 97%
3-Nitro-1H-pyrazole


Formel: C₃H₃N₃O₂
Melting Pt: 173…175 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00238787
CAS-Nummer: 26621-44-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge