1,2-Benzisoxazol-3-amin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
451710050
ACRO451710050EA 144 EUR InStock
ACRO451710050
1,2-Benzisoxazol-3-amin 97%
1,2-Benzisoxazol-3-amin
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134.1400 g/mol
Melting Pt: 110…112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407353
CAS-Nummer: 36216-80-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge