Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-(4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamin 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

451730010 451730100
ACRO451730010EA 50.4 EUR InStock
ACRO451730010 ACRO451730100
1-(4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamin 95%
4-Methoxy-N-methylbenzylamine


Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151.21 g/mol
Siedepunkt: 222 °C
Dichte: 1.008 g/cm³
Flash-Pt: 109 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115407
CAS-Nummer: 702-24-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge