Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

451780100
ACRO451780100EA 70.7 EUR InStock
ACRO451780100
4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
4-Brom-2-methylbenzolsulfonylchlorid


Formel: C₇H₆BrClO₂S
Siedepunkt: 164 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 62…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00219927
CAS-Nummer: 139937-37-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge