Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(2-Pyridylazo)resorcin 97+% ACS

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

452930010 452930050
ACRO452930010EA 21.9 EUR InStock
ACRO452930010 ACRO452930050
4-(2-Pyridylazo)resorcin 97+% ACS
4-(2-Pyridylazo)resorcin


Formel: C₁₁H₉N₃O₂
Melting Pt: 188 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006256
CAS-Nummer: 1141-59-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %
Suitability (as complexom. indicator) Passes test
Clarity of solution Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge