Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

453060010 453060050 453060250
ACRO453060010EA 47.5 EUR InStock
ACRO453060010 ACRO453060050 ACRO453060250
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid


Formel: C₈H₈O₃
Melting Pt: 170…175 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01194284
CAS-Nummer: 567-61-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 176 °C
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge