Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bariumnitrat, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

453800025 453800100 453805000
ACRO453800025EA 94.8 EUR InStock
ACRO453800025 ACRO453800100 ACRO453805000
Bariumnitrat, rein
Barium nitrate


Formel: Ba(NO₃)₂
MW: 261.34 g/mol
Melting Pt: 592 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,00986
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge