Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)nitrat Trihydrat 99%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

453960010 453960050
ACRO453960010EA 72.6 EUR InStock
ACRO453960010 ACRO453960050
Kupfer(II)nitrat Trihydrat 99%, rein
Kupfer(II)nitrat Trihydrat


Formel: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Melting Pt: 114 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149671
CAS-Nummer: 10031-43-3
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.5 to 104 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge