2,5-Dichlorpyrimidin 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
454040010
ACRO454040010EA 84 EUR InStock
ACRO454040010
2,5-Dichlorpyrimidin 95%
2,5-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Melting Pt: 52…55 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673131
CAS-Nummer: 22536-67-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 56 °C
GC ≥94.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge