Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Decamethylcyclopentasiloxan 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


454580500 454582500
ACRO454580500EA 32.3 EUR InStock
ACRO454580500 ACRO454582500
Decamethylcyclopentasiloxan 97%
Decamethylcyclopentasiloxan


Formel: C₁₀H₃₀O₅Si₅
MW: 370.77 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (20 mmHg)
Melting Pt: -44
Dichte: 0.959 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046966
CAS-Nummer: 541-02-6
Merck Index: 12,02905
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge