1-Boc-4-(methylamino)piperidin 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
454800010
ACRO454800010EA 56.5 EUR InStock
ACRO454800010
1-Boc-4-(methylamino)piperidin 95%
1-Boc-4-(methylamino)piperidin
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.3046 g/mol
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02259411
CAS-Nummer: 147539-41-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge