Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(4-Methylphenyl)methansulfonsäurechlorid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

454840010 454840050
ACRO454840010EA 66.7 EUR InStock
ACRO454840010 ACRO454840050
(4-Methylphenyl)methansulfonsäurechlorid 97%
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride


Formel: C₈H₉ClO₂S
MW: 204.67 g/mol
Melting Pt: 78…82 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01631931
CAS-Nummer: 51419-59-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge