2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
454970010 454970050 454970250
ACRO454970010EA 44 EUR InStock
ACRO454970010 ACRO454970050 ACRO454970250
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat 97%
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat
Formel: C₃H₂F₆O₃S
Siedepunkt: 89…91 °C (740 mmHg)
Dichte: 1,61 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00671579
CAS-Nummer: 6226-25-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge