Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gentamicinsulfat

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

455310010 455310050 455310250
ACRO455310010EA 35.2 EUR InStock
ACRO455310010 ACRO455310050 ACRO455310250
Gentamicinsulfat
Gentamicinsulfat


Melting Pt: 218…237 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00270181
CAS-Nummer: 1405-41-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥590 µg/mg (On dried basis)
Loss on drying ≤18.0 % (Vacuum, 110°C, 3h)
Sulfated ash ≤1.0 %
pH 3.5 to 5.5 (c=4, water)
Specific optical rotation (On dried basis)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge