Minocyclin Hydrochlorid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
455330010
ACRO455330010EA 130 EUR InStock
ACRO455330010
Minocyclin Hydrochlorid 97%
Minocyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₃H₂₇N₃O₇
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00083669
CAS-Nummer: 13614-98-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge