Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Oxacillin sodium salt 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

455440010 455440050
ACRO455440010EA 38.3 EUR InStock
ACRO455440010 ACRO455440050
Oxacillin sodium salt 95%
Oxacillin sodium salt


Formel: C₁₉H₁₈N₃NaO₅S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00056864
CAS-Nummer: 1173-88-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 5.0 %
HPLC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge