Clotrimazol
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
455460050 455460250 455461000
ACRO455460050EA 69.4 EUR InStock
ACRO455460050 ACRO455460250 ACRO455461000
Clotrimazol
Clotrimazole
Formel: C₂₂H₁₇ClN₂
MDL Number: MFCD00057220
CAS-Nummer: 23593-75-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge