Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Bromisatin 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

455510050 455510250
ACRO455510050EA 67.7 EUR InStock
ACRO455510050 ACRO455510250
6-Bromisatin 95%
6-Bromisatin


Formel: C₈H₄BrNO₂
Melting Pt: 274 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01631138
CAS-Nummer: 6326-79-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 267 to 275 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge