7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
455850010
ACRO455850010EA 190 EUR InStock
ACRO455850010
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Melting Pt: 243…245,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08060937
CAS-Nummer: 754214-56-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 243 to 249 °C
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge