Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,3-Benzoldithiol 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

456100010 456100050
ACRO456100010EA 66.5 EUR InStock
ACRO456100010 ACRO456100050
1,3-Benzoldithiol 95%
1,3-Benzoldithiol


Formel: C₆H₆S₂
MW: 142.25 g/mol
Siedepunkt: 128…129 °C (21hPa)
Melting Pt: 24 °C
Dichte: 1.24 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004842
CAS-Nummer: 626-04-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge