Tetrahydropyran-4-carbonsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
456720050
ACRO456720050EA 35.5 EUR InStock
ACRO456720050
Tetrahydropyran-4-carbonsäure 97%
Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 87…89 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031016
CAS-Nummer: 5337-03-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
Water ≤1.5 %
Titration with NaOH 96.5 to 103.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge