Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

456730050 456730250
ACRO456730050EA 38.4 EUR InStock
ACRO456730050 ACRO456730250
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole


Formel: C₄H₇N₃
Siedepunkt: 93…94 °C (,5 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466340
CAS-Nummer: 1904-31-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge