Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(3R)-3-Methylmorpholinhydrochlorid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

456780010 456780050
ACRO456780010EA 48.1 EUR InStock
ACRO456780010 ACRO456780050
(3R)-3-Methylmorpholinhydrochlorid 97%
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride


Formel: C₅H₁₂ClNO
Melting Pt: 126…128,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18382515
CAS-Nummer: 953780-78-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) c=1 in H2O

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge