Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Essigsäure 25% in Wasser

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

456850050 456850250
ACRO456850050EA 45.7 EUR InStock
ACRO456850050 ACRO456850250
Essigsäure 25% in Wasser
Essigsäure


Formel: H₃CCOOH
Siedepunkt: 103 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 1,04 g/cm³
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=031896546f0eb78526a541f0af4636e3991e9f8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 24.0 to 26.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge