Ciprofloxacin hydrochloride hydrate 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
456880050 456880250
ACRO456880050EA 33.5 EUR InStock
ACRO456880050 ACRO456880250
Ciprofloxacin hydrochloride hydrate 98%
Ciprofloxacin hydrochloride hydrate
Formel: C₁₇H₁₈FN₃O₃·HCl·xH₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00242856
CAS-Nummer: 128074-72-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.0 to 7.0 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge