Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

456900010 456900050 456902500
ACRO456900010EA 175 EUR InStock
ACRO456900010 ACRO456900050 ACRO456902500
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole


Formel: C₁₀H₁₀F₃IO
MW: 330.09 g/mol
Melting Pt: 75…79 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10567056
CAS-Nummer: 887144-97-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 79 °C
HPLC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge