Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Salicylaldehydazin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

456940050 456940250 456941000
ACRO456940050EA 52.1 EUR InStock
ACRO456940050 ACRO456940250 ACRO456941000
Salicylaldehydazin 99%
Salicylaldehydazin


Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240.26 g/mol
Melting Pt: 218…220 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043496
CAS-Nummer: 959-36-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge