Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gabapentin

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

458020010 458020050 458020250
ACRO458020010EA 32.3 EUR InStock
ACRO458020010 ACRO458020050 ACRO458020250
Gabapentin
Gabapentin


Formel: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.24 g/mol
Melting Pt: 166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00865286
CAS-Nummer: 60142-96-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge