Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-4-fluorbenzoat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

459240250 459241000
ACRO459240250EA 56.6 EUR InStock
ACRO459240250 ACRO459241000
Methyl-4-fluorbenzoat 98%
Methyl-4-fluorbenzoat


Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C (27hPa)
Dichte: 1.192 g/cm³
Flash-Pt: 78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017959
CAS-Nummer: 403-33-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge