Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mycophenolsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

459380050 459380250 459380010
ACRO459380050EA 82.1 EUR InStock
ACRO459380050 ACRO459380250 ACRO459380010
Mycophenolsäure 98%
Mycophenolsäure


Formel: C₁₇H₂₀O₆
MW: 320.34 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036814
CAS-Nummer: 24280-93-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge