Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Hydroxymethyl)indol 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

459810010 459810050
ACRO459810010EA 50.7 EUR InStock
ACRO459810010 ACRO459810050
2-(Hydroxymethyl)indol 96%
2-(Hydroxymethyl)indole


Formel: C₉H₉NO
Melting Pt: 72…78 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00030195
CAS-Nummer: 24621-70-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
Water ≤1 %
GC ≥95.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge