Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Estriol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

460490010 460490050
ACRO460490010EA 94 EUR InStock
ACRO460490010 ACRO460490050
Estriol 97%
Estriol


Formel: C₁₈H₂₄O₃
Melting Pt: 280…282 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003691
CAS-Nummer: 50-27-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +54° to +62° (20°C, 589 nm) (0.4 % in Dioxane)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge