Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N4-Benzoylcytosin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

460540050 460540250
ACRO460540050EA 26.8 EUR InStock
ACRO460540050 ACRO460540250
N4-Benzoylcytosin 98%
N4-Benzoylcytosin


Formel: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215.21 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00239434
CAS-Nummer: 26661-13-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥19.04 to ≤20.01 % Nitrogen

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge