Cyclizine hydrochloride 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
461040010
ACRO461040010EA 184 EUR InStock
ACRO461040010
Cyclizine hydrochloride 98%
Cyclizine hydrochloride
Formel: C₁₈H₂₂N₂·HCl
MW: 302.85 g/mol
Melting Pt: 291…293 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00067334
CAS-Nummer: 303-25-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (120°C, 3 h)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge